764795
Calcium-44Ca chloride
97 atom % (44Ca), 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
44CaCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
114.86
Código UNSPSC:
12352302
Productos recomendados
pureza isotópica
97 atom % (44Ca)
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
Cl[44Ca]Cl
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?