756733
Di-μ-chlorobis[2′-(amino-N)[1,1′-biphenyl]-2-yl-C]dipalladium(II)
Sinónimos:
Bis[2′-(amino-κN)[1,1′-biphenyl]-2-yl-κ
About This Item
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
impurezas
≤15% Tetrahydrofuran
mp
191-207 °C
cadena SMILES
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.Nc3ccccc3-c4ccccc4[Pd]Cl
InChI
1S/2C12H10N.2ClH.2Pd/c2*13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;;;/h2*1-6,8-9H,13H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
Clave InChI
HUPALGDXJMOSBC-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?