755753
Chromium(0) hexacarbonyl
packaged for use in deposition systems
Sinónimos:
Chromium(0) hexacarbonyl, Chromiumhexacarbonyl, Hexacarbonylchromium(0)
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
7.6 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 36 °C)
formulario
powder, crystals or chunks
idoneidad de la reacción
core: chromium
mp
>150 °C (dec.) (lit.)
densidad
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Cr/c6*1-2;
Clave InChI
KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)