Merck
752886
Sigma-Aldrich
3-Buten-2-yl 1H-imidazole-1-carboxylate
95%
Sinónimos:
Heller-Sarpong Reagent, 1H-Imidazole-1-carboxylic acid 1-methyl-2-propen-1-yl ester, Sarpong 3-butenyl transesterification reagent, Sarpong reagent
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.06
Nivel de calidad
Análisis
95%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.482
densidad
1.092 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(OC(=O)n1ccnc1)C=C
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-3-7(2)12-8(11)10-5-4-9-6-10/h3-7H,1H2,2H3
Clave InChI
MIGVSMIPNMLWRT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)