750263
Potassium 1-(phenylsulfonyl)-1H-indole-3-trifluoroborate
95%
Sinónimos:
Potassium 1-(phenylsulfonyl)-3-indoletrifluoroborate, Potassium 1-(phenylsulfonyl)-3-indolyltrifluoroborate
About This Item
Análisis
95%
formulario
solid
mp
283-290 °C
cadena SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1cn(c2ccccc12)S(=O)(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H10BF3NO2S.K/c16-15(17,18)13-10-19(14-9-5-4-8-12(13)14)22(20,21)11-6-2-1-3-7-11;/h1-10H;/q-1;+1
Clave InChI
XLOGEONPZAROPE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- The palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura α-arylation reaction.
- The nucleophilic addition reactions.
- The preparation of indole substituted borazaronaphthalene.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)