747556
Gold nanoparticles
5 nm diameter, silica coated, OD 1, dispersion in H2O
Sinónimos:
Gold Colloid, Gold/Silica core/shell particles
About This Item
Productos recomendados
Materiales
silica
Nivel de calidad
Formulario
dispersion
nanoparticles
concentración
~6.6E+13 particles/mL
DO
1
diámetro
5 nm
densidad
0.99345 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
In the past few decades, research and commercial use of gold nanoparticles has rapidly expanded into fields extending from biomedical engineering to photovoltaics. Most applications take advantage of the excellent optical properties of gold nanoparticles, which can be fine-tuned by varying their shape and size.
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.