Productos recomendados
densidad de vapor
1.93 (vs air)
presión de vapor
1939 mmHg ( 21.1 °C)
Ensayo
≥99.6%
Formulario
gas
temp. de autoignición
723 °F
lim. expl.
9.3 %
bp
−6.3 °C (lit.)
mp
−185 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC=C
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Clave InChI
VXNZUUAINFGPBY-UHFFFAOYSA-N
Envase
Otras notas
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
-112.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-80 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)