Merck
742252
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-2-Aminocycloheptanol
≥99% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H15NO
Número de CAS:
Peso molecular:
129.20
Beilstein:
5805054
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥99% (GC)
formulario
solid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
cadena SMILES
N[C@H]1CCCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C7H15NO/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h6-7,9H,1-5,8H2/t6-,7-/m0/s1
Clave InChI
ZWOFTVSNNFYPAB-BQBZGAKWSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable