Merck
729027
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-fluorobenzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
Br13C6H4F
Número de CAS:
Peso molecular:
180.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
bp
150 °C (lit.)
mp
-16 °C (lit.)
densidad
1.647 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
F[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
AITNMTXHTIIIBB-IDEBNGHGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
53 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)