723436
4-Chloroaniline-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
formulario
solid
bp
232 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
QSNSCYSYFYORTR-IDEBNGHGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
120 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)