Merck
720585
Sigma-Aldrich
Bis(tributyltin)sulfide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H54SSn2
Número de CAS:
Peso molecular:
612.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.518
densidad
1.179 g/mL at 25 °C
formato
neat
grupo funcional
ether
hydroxyl
ketone
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)S[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/6C4H9.S.2Sn/c6*1-3-4-2;;;/h6*1,3-4H2,2H3;;;
Clave InChI
BDIWFCKBPZPBQT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)