Merck
715360
Sigma-Aldrich
Phenyl vinyl-1-13C sulfide
99 atom % 13C
Sinónimos:
(Phenylthio)ethylene-1-13C
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5S13CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
137.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
pureza isotópica
99 atom % 13C
formulario
liquid
bp
94-95 °C/25 mmHg
densidad
1.049 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=[13CH]Sc1ccccc1
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Información legal
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C - closed cup