Key Documents
704245
Sigma-Aldrich
Lanthanum strontium manganite
composite cathode powder, LSM-20/YSZ, ≥99%
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
Análisis
≥99%
formulario
powder
composición
(Y2O3)0.08(ZrO2)0.92, 50 wt. %
La0.8Sr0.2MnO3, 50 wt. %
aplicaciones
battery manufacturing
Aplicación
LSM mixed with yttria-stabilized zirconia (YSZ) can be used in the cathodes for solid oxide fuel cells (SOFCs).
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells
Gorte RJ
Material Matters, 5(4) null