704237
Lanthanum strontium manganite
composite cathode powder, LSM-20/GDC10
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
composición
Ce0.9Gd0.1O2, 50 wt. %
La0.8Sr0.2MnO3, 50 wt. %
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
superficie
4-8 m2/g
tamaño de partícula
0.4-0.9 μm (Horiba-centrifugal)
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells