694622
Lumidot™ CdSe/ZnS
590, core-shell type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Sinónimos:
QD, Quantum dot semiconductor nanocrystal
About This Item
Productos recomendados
Formulario
dispersion
disponibilidad
not available in USA
concentración
5 mg/mL in toluene
tamaño de partícula
4.0 nm
bp
110 °C
densidad
0.865 g/mL at 25 °C
ε (coeficiente de extinción)
1.60 x 105 M-1cm-1
fluorescencia
λex 575 nm; λem 590 nm FWHM <40 nm, quantum yield ≥30%
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?