694304
Benzamide (phenyl-1-13C)
99 atom % 13C
Sinónimos:
Benzoic-1-13C acid amide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC6H7NO
Peso molecular:
122.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
mp
125-128 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
NC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)/i6+1
Clave InChI
KXDAEFPNCMNJSK-PTQBSOBMSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)