Merck
678104
Sigma-Aldrich
Arsenic(III) oxide-18O3
95 atom % 18O, 97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
As218O3
Número de CAS:
Peso molecular:
203.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 18O
Ensayo
97% (CP)
mol peso
203.54 by atom % calculation
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[18O]=[As][18O][As]=[18O]
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4/i3+2,4+2,5+2
Clave InChI
IKWTVSLWAPBBKU-LXJNWNNVSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)