Merck
663468
Sigma-Aldrich
Rhodium on alumina
extent of labeling: 5 wt. % loading, Degussa type G214 RA/D
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: rhodium
reagent type: catalyst
Extensión del etiquetado
5 wt. % loading
cadena SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Clave InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalyst for hydrogenation of unsaturated compounds including aldehydes, ketones, andaromatic carbocyclic and heterocyclic structures; high stereospecificity and low hydrogenolytic activity".
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)