Documentos clave
662461
Sigma-Aldrich
Lumidot CdSe
640, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Sinónimos:
Organically stabilized cadmium selenide quantum dots in toluene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CdSe
Número de CAS:
Peso molecular:
191.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
dispersion
concentración
5 mg/mL in toluene
tamaño de partícula
6.2-7.7 nm
λmáx.
615-625 nm
fluorescencia
λem 635-645 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/Cd.Se
Clave InChI
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Organically stabilized cadmium selenide quantum dots in toluene
Nota de análisis
Particle size was determined by TEM according to the procedure of Yu, W. W., et al., Chem. Mater., 2003, 15, 2854.
Quantum yield was measured following the procedure of Qu, L., Peng, X., J. Am. Chem. Soc., 2002, 124-2049.
Otras notas
Lifetime one year if stored properly
Información legal
Product of Nanoco Technologies sold under US and worldwide patents and patents pending.
Lumidot is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
David T R Stewart et al.
Environmental toxicology and chemistry, 32(6), 1288-1294 (2013-02-19)
The present study addresses the bioaccumulation behavior of cadmium selenide quantum dots by Eisenia andrei earthworms in a terrestrial environment. Earthworms were exposed to quantum dot-treated soil for up to 4 wk and analyzed for cadmium and selenium concentration using
Haritz Etxeberria et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(1), 643-648 (2013-05-08)
CdSe nanoparticles with polystyrene (PS) brushes are obtained by "grafting through" technique starting from solely aqueously synthesized nanoparticles. Mercaptoethanol (ME) capped nanoparticles are used to achieve double bond functional groups on the surface by condensation reaction with methacryloxypropyltrimethoxysilane (MPS). PS
Yuanyuan Wang et al.
Inorganic chemistry, 52(6), 2933-2938 (2013-03-06)
Four [(CdSe)13(RNH2)13] derivatives (R = n-propyl, n-pentyl, n-octyl, and oleyl) are prepared by reaction of Cd(OAc)2·2H2O and selenourea in the corresponding primary-amine solvent. Nanoclusters grow in spontaneously formed amine-bilayer templates and are characterized by elemental analysis, IR spectroscopy, UV-vis spectroscopy
Shancheng Yan et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(1), 23-32 (2013-05-08)
Semiconducting nanowire heterostructures are of particular interest because of their fascinating properties and potential applications in the field of nanoscale science. CdS, with a direct bandgap of 2.42 eV, is considered to be an excellent material for various optoelectronic applications
Yong Li et al.
ACS nano, 7(3), 2240-2248 (2013-02-13)
Microbial cells have shown a great potential to biosynthesize inorganic nanoparticles within their orderly regulated intracellular environment. However, very little is known about the mechanism of nanoparticle biosynthesis. Therefore, it is difficult to control intracellular synthesis through the manipulation of