655864
5-(Aminomethyl)indole
95%
Sinónimos:
Indole-5-methanamine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
solid
mp
114-122 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
NCc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H10N2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-5,11H,6,10H2
Clave InChI
UAYYSAPJTRVEQA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for preparation of:
- HIV-1 integrase inhibitors targeting the catalytic domain and its ability for interaction with LEDGF/p75
- Inhibitors of Gli1-mediated transcription in the Hedgehog pathway
- SCIO-469-like compounds for the inhibition of p38 MAP kinase
- 4-(indol-5-ylamino)thieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitriles as protein kinase c theta (PKC θ) inhibitors
- Non-covalent thrombin inhibitors
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Analytica chimica acta, 1034, 214-222 (2018-09-09)
Only few reports describe the use of capillary electrophoresis in the context of Fragment Based Drug Discovery (FBDD). In this paper, we will present a generic, fully automated, microscale electrophoretic mobility shift displacement assay that can be used in FBDD