644889
3-Isopropylpyrazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
153-157 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
CC(C)c1cc([nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-4(2)5-3-6(7(10)11)9-8-5/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Clave InChI
CHWXKAHFWLSLOQ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Chrnb2(54239)
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?