Merck
636673
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-15N2,d8
98 atom % 15N, 98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
D215NCOCD2CD(15ND2)CO2D
Número de CAS:
Peso molecular:
142.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
98 atom % D
Análisis
98% (CP)
formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
232 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[2H]OC(=O)[C@@]([2H])([15N]([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,5+1,6+1/hD5
Clave InChI
DCXYFEDJOCDNAF-VYGMAKJPSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable