Merck
616850
Sigma-Aldrich
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene-d22
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
(C6D5)2C=CDCD=C(C6D5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
380.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
formulario
solid
mp
207-209 °C
cambio de masa
M+22
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])\C(=C([2H])\C([2H])=C(\c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4[2H]
InChI
1S/C28H22/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-22H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D,16D,17D,18D,19D,20D,21D,22D
Clave InChI
KLCLIOISYBHYDZ-SMJVRUDNSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable