616761
4-Methylanisole-2,3,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
bp
174 °C (lit.)
densidad
1.0 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c(OC)c([2H])c([2H])c1C
InChI
1S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
Clave InChI
CHLICZRVGGXEOD-LNFUJOGGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)