616680
Isopropyl-d7-benzene
98 atom % D
Sinónimos:
Cumene-isopropyl-d7
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
bp
152-154 °C
densidad
0.914 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(c1ccccc1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3/i1D3,2D3,8D
Clave InChI
RWGFKTVRMDUZSP-UNAVHCQLSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)