Merck
614459
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane-1,1,3,3,3-d5
98 atom % D
Sinónimos:
Propyl bromide-1,1,3,3,3-d5
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CH2CD2Br
Peso molecular:
128.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
bp
71 °C (lit.)
mp
-110 °C (lit.)
densidad
1.354 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])CC([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,3D2
Clave InChI
CYNYIHKIEHGYOZ-WNWXXORZSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)