614173
Glycerol formal-d2
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
bp
192-193 °C
densidad
1.226 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)