612111
1,4-Dioxane solution
NMR reference standard, 40% in benzene-d6 (99.6 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Productos recomendados
grado
NMR reference standard
analytical standard
concentración
40% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
3 mm × 8 in.
formato
single component solution
cadena SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Clave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Cantidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Blood, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
70.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
21.1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)