Merck
609099
Sigma-Aldrich
L-Threonine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinónimos:
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid-15N, 15N Labeled L-threonine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH(15NH2)CO2H
Peso molecular:
120.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −27.4°, c = 1 in H2O
técnicas
bio NMR: suitable
mp
256 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
C[C@@H](O)[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i5+1
Clave InChI
AYFVYJQAPQTCCC-SZEKAKMSSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)