607940
L-Leucine-13C6,d10
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
actividad óptica
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
técnicas
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (lit.)
cambio de masa
M+16
cadena SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([13C]([2H])([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[13C@]([2H])(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1D3,2+1D3,3+1D2,4+1D,5+1D,6+1
Clave InChI
ROHFNLRQFUQHCH-MMDPJQIISA-N