Documentos clave
607649
Sigma-Aldrich
Algal amino acid mixture-13C,15N,d
97 atom % D, 98 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
97 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Only non-exchangeable postions are deuterated.
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1