605921
Guaifenesin-(glyceryl-13C3)
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
COc1ccccc1O[13CH2][13CH](O)[13CH2]O
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3/i6+1,7+1,8+1
Clave InChI
HSRJKNPTNIJEKV-TTXLGWKISA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)