605611
Undecanoic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)913CO2H
Peso molecular:
187.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)/i11+1
Clave InChI
ZDPHROOEEOARMN-KHWBWMQUSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)