604275
Methyl 4-iodobenzoate-(ring-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
I13C6H4-CO2CH3
Peso molecular:
268.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
mp
112-116 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
COC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](I)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Clave InChI
DYUWQWMXZHDZOR-WBJZHHNVSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)