Merck
602817
Sigma-Aldrich
Oxygen-17O2
45 atom % 17O
About This Item
Fórmula lineal:
17O2
Número de CAS:
Peso molecular:
34.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
45 atom % 17O
Formulario
gas
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[17O]=[17O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+1,2+1
Clave InChI
MYMOFIZGZYHOMD-ZDOIIHCHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circleGas cylinder
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)