602469
Dinitrogen trioxide (gas) (unlabelled N2O3)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
76.01
Número CE:
Código UNSPSC:
12142200
Productos recomendados
Formulario
gas
InChI
1S/N2O3/c3-1-2(4)5
Clave InChI
LZDSILRDTDCIQT-UHFFFAOYSA-N
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?