Merck
595810
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid-1-13C,18O2
99 atom % 13C, 95 atom % 18O, 97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH213C18O2H
Número de CAS:
Peso molecular:
143.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
95 atom % 18O
Análisis
97% (CP)
formulario
solid
bp
208 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[18OH][13C](=[18O])CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i2+1,4+2,5+2
Clave InChI
KDPAWGWELVVRCH-WQYKMEHRSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)