590401
Fmoc-Leu-OH-d10
98 atom % D, 99% (CP)
Sinónimos:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine-d10, L-Leucine-d10, N-Fmoc
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D -25°, c = 0.5 in DMF
mp
152-156 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i1D3,2D3,11D2,13D,19D
Clave InChI
CBPJQFCAFFNICX-QDXFTFMQSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?