Merck
589837
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-methionine-15N
98 atom % 15N
Sinónimos:
L-Methionine-15N, N-acetyl derivative
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SCH2CH2CH(15NH-COCH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
192.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
formulario
solid
mp
103-106 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CSCC[C@H]([15NH]C(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1/i8+1
Clave InChI
XUYPXLNMDZIRQH-DWNZYCRPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)