589608
L-Serine-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
mp
222 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
N[13C@@H](CO)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i2+1,3+1
Clave InChI
MTCFGRXMJLQNBG-PIJHRLDMSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)