572691
3,4′-5-Trihydroxystilbene-3-β-D-glucopyranoside
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −55°, c = 1 in acetone
mp
223-226 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(C=C1)=CC=C1/C=C/C2=CC(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)=CC(O)=C2
InChI
1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-8-12(7-14(23)9-15)2-1-11-3-5-13(22)6-4-11/h1-9,16-26H,10H2/b2-1+/t16-,17-,18+,19-,20-/m1/s1
Clave InChI
HSTZMXCBWJGKHG-CUYWLFDKSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)