545015
Silver nitrite
99.98% trace metals basis
Sinónimos:
Silver nitrite (AgNO), Silver(I) nitrite
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.98% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
140 °C (lit.)
densidad
4.453 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ag+].[O-]N=O
InChI
1S/Ag.HNO2/c;2-1-3/h;(H,2,3)/q+1;/p-1
Clave InChI
KKKDGYXNGYJJRX-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.