532371
Carboxypolystyrene
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
About This Item
Productos recomendados
reticulante
1 % cross-linked
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Extensión del etiquetado
0.5-1.5 mmol/g loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)