Merck
528013
Sigma-Aldrich
Dimethyl disulfide
≥99%
Sinónimos:
DMDS, Methyl disulfide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SSCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
94.20
Beilstein:
1730824
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
3.24 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
22 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥99%
temp. de autoignición
>572 °F
lim. expl.
16 %
disponibilidad
available only in EU
índice de refracción
n20/D 1.525 (lit.)
bp
109 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
densidad
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
disulfide
cadena SMILES
CSSC
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3
Clave InChI
WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Dimethyl disulfide can be used:
  • For the sulfidation of WS2 nanoparticles during the preparation of WS2/SBA15 mesoporous silica composite.
  • In the copper-catalyzed sulfenylation of 2,3-allenoic acids to afford 4-sulfenylated butenolides.
  • To synthesize various aryl sulfides by nickel-catalyzed thiolation of aryl iodides.
  • Along with triflic anhydride, as a promoter for glycosylation reaction.
  • In the copper-catalyzed 1,2-hydroxysulfenylation of alkenes to synthesize 1,2-acetoxysulfides.
  • In the synthesis of sulfur containing polycyclic aromatic hydrocarbons such as dibenzoannelated tetrathienoacene.
Información legal
Product of Arkema
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Upper respiratory tract
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
15 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Copper-Catalyzed Sulfenylation, Sulfonylation, and Selenylation of 2, 3-Allenoic Acids with Disulfides or Diselenides.
Xin Y X, et al.
The Journal of Organic Chemistry (2018)
Alkyl-or arylthiolation of aryl iodide via cleavage of the S? S bond of disulfide compound by Nickel Catalyst and Zinc.
Taniguchi N
The Journal of Organic Chemistry, 69(20), 6904-6906 (2004)
Dibenzoannelated tetrathienoacene: synthesis, characterization, and applications in organic field-effect transistors.
Huang J, et al.
Organic Letters, 14(13), 3300-3303 (2012)
High loading of short WS2 slabs inside SBA-15: promotion with nickel and performance in hydrodesulfurization and hydrogenation.
Vradman L, et al.
J. Catal., 213(2), 163-175 (2003)
A New, Powerful Glycosylation Method: Activation of Thioglycosides with Dimethyl Disulfide? Triflic Anhydride.
Tatai J and Fugedi P
Organic Letters, 9(22), 4647-4650 (2007)