Merck
521507
Sigma-Aldrich
4-Propylphenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
4-Propylbenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2C6H4B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
mp
89-97 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H13BO2/c1-2-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12/h4-7,11-12H,2-3H2,1H3
Clave InChI
WLCGYIWOKVWFLB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Palladium/carbon-catalyzed Suzuki coupling reactions
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alexandre Baralle et al.
Macromolecular rapid communications, 41(6), e1900644-e1900644 (2020-02-06)
In a significant breakthrough from classical molecular (i.e., nonpolymeric) iodonium salts in light-induced photochemistry, the synthesis and use of new safer polymeric iodonium salts are reported here. They are shown to be involved in charge transfer complexes (CTCs) while in