510831
Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl)
regiorandom
Sinónimos:
P3OT
About This Item
Productos recomendados
mol peso
average Mn 22,000
average Mw 36,600
color
red
mp
198-211 °C
solubilidad
chloroform, methylene chloride, toluene, and THF: soluble
fluorescencia
λex 419 nm; λem 550 nm in chloroform
rendimiento de la unidad OPV
ITO/PEDOT:PSS/P3OT:PC61BM (1:2)/LiF/Al
Descripción general
Aplicación
Rechargeable battery electrodes, electrochromic devices, chemical and optical sensors, light-emitting diodes, microelectrical amplifiers, field-effect transistors and non-linear optical materials.
Características y beneficios
Envase
Información legal
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Artículos
Light-Emitting Polymers
Polymer Semiconductors for Intrinsically Stretchable Organic Transistors