493503
Vinyl-d3 bromide
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.8 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1551 mmHg ( 37.8 °C)
pureza isotópica
≥98 atom % D
Análisis
≥99% (CP)
temp. de autoignición
986 °F
contiene
hydroquinone as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
bp
16 °C/750 mmHg (lit.)
mp
-139 °C (lit.)
densidad
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]\C([2H])=C(/[2H])Br
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2/i1D2,2D
Clave InChI
INLLPKCGLOXCIV-FUDHJZNOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)