491586
4-Methylvaleric acid-1-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
4-Methylpentanoic acid-1-13C, Isocaproic acid-1-13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
índice de refracción
n20/D 1.4146 (lit.)
bp
199-201 °C (lit.)
densidad
0.931 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CC(C)CC[13C](O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)/i6+1
Clave InChI
FGKJLKRYENPLQH-PTQBSOBMSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
97.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)