Merck
491225
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride-d11
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D11ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
157.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
mp
77-79 °C (lit.)
cambio de masa
M+11
cadena SMILES
[Cl-].[2H]c1c([2H])[n+](c([2H])n1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D2,4D,5D,6D;
Clave InChI
BMQZYMYBQZGEEY-WQTMNAJCSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)