489662
Palmitic acid-2,2-d2
98 atom % D
Sinónimos:
Hexadecanoic-2,2-d2 acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)13CD2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
258.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
61-64 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i15D2
Clave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-DOBBINOXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Kristina Glenske et al.
Bone reports, 13, 100707-100707 (2020-09-12)
The long-term effects of palmitate (PA) on osteogenic differentiation capacity of human mesenchymal stromal cells (hMSCs) were investigated by cultivating the cells in osteogenic differentiation medium (O-w/o) and osteogenic medium containing PA (O-BSA-PA) for 21 days. Osteogenic medium containing BSA (O-BSA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
489662-1G | 4061838054531 |